4-Fluoro-2-nitrobenzotrifluoride 90+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Fluoro-2-nitro-1-(trifluoromethyl)benzene
PC446128-1G
APOSPC446128-1GEA 243 EUR InStock
APOSPC446128-1G
4-Fluoro-2-nitrobenzotrifluoride 90+%
4-Fluoro-2-nitrobenzotrifluoride
Formule: C₇H₃F₄NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 182289-81-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité