3-Fluoroisonicotinic acid tert-butyl ester 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC446139-1G
APOSPC446139-1GEA 686 EUR InStock
APOSPC446139-1G
3-Fluoroisonicotinic acid tert-butyl ester 95+%
3-Fluoroisonicotinic acid tert-butyl ester
Formule: C₁₀H₁₂FNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD21114998
Numéro CAS: 1254475-68-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité