2-(4-Fluorophényl)pyridine 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC446161-1G
APOSPC446161-1GEA 115 EUR InStock
APOSPC446161-1G
2-(4-Fluorophényl)pyridine 95+%
2-(4-Fluorophényl)pyridine
Formule: C₁₁H₈FN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06201382
Numéro CAS: 58861-53-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité