5-(4-Fluorophenyl)furan-2-carboxaldehyde 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC446170-1G
APOSPC446170-1GEA 306 EUR InStock
APOSPC446170-1G
5-(4-Fluorophenyl)furan-2-carboxaldehyde 95+%
5-(4-Fluorophenyl)furan-2-carboxaldehyde
Formule: C₁₁H₇FO₂
MW: 190,17 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00463034
Numéro CAS: 33342-17-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité