Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

[4-(Trifluoromethyl)phenoxy]acetonitrile 95+%

Fournisseur: Apollo Scientific

PC446173-1G
APOSPC446173-1GEA 412 EUR InStock
APOSPC446173-1G
[4-(Trifluoromethyl)phenoxy]acetonitrile 95+%
[4-(Trifluoromethyl)phenoxy]acetonitrile


Formule: C₉H₆F₃NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06409077
Numéro CAS: 874804-02-1
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité