Tétrafluoroborate de 1-butyl-2,3-diméthylimidazolium
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC448000-25G
APOSPC448000-25GEA 75.7 EUR InStock
APOSPC448000-25G
Tétrafluoroborate de 1-butyl-2,3-diméthylimidazolium
Tétrafluoroborate de 1-butyl-2,3-diméthylimidazolium
Formule: C₉H₁₇BF₄N₂
Point de fusion: 34 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03427618
Numéro CAS: 402846-78-0
ONU: 1759
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité