1-(3-Bromo-2-fluorophenyl)ethanol
Fournisseur: Apollo Scientific
PC448003-1G
APOSPC448003-1GEA 771 EUR InStock
APOSPC448003-1G
1-(3-Bromo-2-fluorophenyl)ethanol
1-(3-Bromo-2-fluorophenyl)ethanol
Formule: C₈H₈BrFO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16140247
Numéro CAS: 1221715-80-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité