Tétrafluoroborate de 1-hexyl-3-méthylimidazolium
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 1-n-Hexyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate, [HMIM] [BF4]
PC448020-100G
APOSPC448020-100GEA 154 EUR InStock
APOSPC448020-100G
Tétrafluoroborate de 1-hexyl-3-méthylimidazolium
Tétrafluoroborate de 1-hexyl-3-méthylimidazolium
Formule: C₁₀H₁₉BF₄N₂
MW: 254,08 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03095459
Numéro CAS: 244193-50-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité