(2S)-2-(3,4-Difluorophenyl)oxirane, grade Technique
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC448203-250MG
APOSPC448203-250MGEA 696 EUR InStock
APOSPC448203-250MG
(2S)-2-(3,4-Difluorophenyl)oxirane, grade Technique
(2S)-2-(3,4-Difluorophenyl)oxirane
Formule: C₈H₆F₂O
MW: 156,129 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD23142999
Numéro CAS: 1006376-63-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité