4-[(2-Chloro-4-pyridinyl)oxy]-2,5-difluoro-benzenamine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC448207-100MG
APOSPC448207-100MGEA 463 EUR InStock
APOSPC448207-100MG
4-[(2-Chloro-4-pyridinyl)oxy]-2,5-difluoro-benzenamine 95%
4-[(2-Chloro-4-pyridinyl)oxy]-2,5-difluoro-benzenamine
Formule: C₁₁H₇ClF₂N₂O
MW: 256,636 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD26961015
Numéro CAS: 1225278-65-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité