tert-Butyl 5-bromo-4-fluoro-5,6-dihydropyridine-1(2H)-carboxylate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC448211-250MG
APOSPC448211-250MGEA 1190 EUR InStock
APOSPC448211-250MG
tert-Butyl 5-bromo-4-fluoro-5,6-dihydropyridine-1(2H)-carboxylate 95%
tert-Butyl 5-bromo-4-fluoro-5,6-dihydropyridine-1(2H)-carboxylate
Formule: C₁₀H₁₅BrFNO₂
MW: 280,134 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28975649
Numéro CAS: 1881331-83-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité