tert-Butyl 4-(trifluoromethyl)-5,6-dihydropyridine-1(2H)-carboxylate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC448212-100MG
APOSPC448212-100MGEA 703 EUR InStock
APOSPC448212-100MG
tert-Butyl 4-(trifluoromethyl)-5,6-dihydropyridine-1(2H)-carboxylate 95%
tert-Butyl 4-(trifluoromethyl)-5,6-dihydropyridine-1(2H)-carboxylate
Formule: C₁₁H₁₆F₃NO₂
MW: 251,245 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28967983
Numéro CAS: 291289-18-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité