N-Cyclopropyl-4-fluorobenzylamine
Fournisseur: Apollo Scientific
PC449006-5G
APOSPC449006-5GEA 873 EUR InStock
APOSPC449006-5G
N-Cyclopropyl-4-fluorobenzylamine
N-Cyclopropyl-4-fluorobenzylamine
Formule: C₁₀H₁₂FN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07330007
Numéro CAS: 625437-46-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité