N-Cyclopropyl-3-(trifluoromethyl)-benzylamine
Fournisseur: Apollo Scientific
PC449015-1G
APOSPC449015-1GEA 960 EUR InStock
APOSPC449015-1G
N-Cyclopropyl-3-(trifluoromethyl)-benzylamine
N-Cyclopropyl-3-(trifluoromethyl)-benzylamine
Formule: C₁₁H₁₂F₃N
MW: 215,215 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08060650
Numéro CAS: 16065-24-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité