2-(4-Trifluoromethylphenyl)piperazine
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(4-Trifluoromethylphenyl)piperazine dihydrochloride
PC449016-1G
APOSPC449016-1GEA 112 EUR InStock
APOSPC449016-1G
2-(4-Trifluoromethylphenyl)piperazine
2-(4-Trifluoromethylphenyl)piperazine
Formule: C₁₁H₁₃F₃N₂
MW: 230,2300 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05864678
Numéro CAS: 185110-19-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité