a-Cyclopropyl-4-fluoro-benzylamine
Fournisseur: Apollo Scientific
PC449021-250MG
APOSPC449021-250MGEA 1160 EUR InStock
APOSPC449021-250MG
a-Cyclopropyl-4-fluoro-benzylamine
a-Cyclopropyl-4-fluoro-benzylamine
Formule: C₁₀H₁₂FN
MW: 165.207 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05191953
Numéro CAS: 705-14-6
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité