3-(4-Trifluoromethylphenyl)pyrrolidine hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
PC449023-1G
APOSPC449023-1GEA 1160 EUR InStock
APOSPC449023-1G
3-(4-Trifluoromethylphenyl)pyrrolidine hydrochloride
3-(4-Trifluoromethylphenyl)pyrrolidine hydrochloride
Formule: C₁₁H₁₂F₃N·ClH
MW: 251,676 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03701254
Numéro CAS: 1095545-12-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité