4-(Trifluoromethoxy)indan-1-amine hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
PC449026-500MG
APOSPC449026-500MGEA 1320 EUR InStock
APOSPC449026-500MG
4-(Trifluoromethoxy)indan-1-amine hydrochloride
4-(Trifluoromethoxy)indan-1-amine hydrochloride
Formule: C₁₀H₁₀F₃NO·ClH
MW: 253,649 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28975214
Numéro CAS: 1083090-92-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité