N-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]-N'-[4-hydroxy-6-(trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl)]guanidine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC4493-1G
APOSPC4493-1GEA 140 EUR InStock
APOSPC4493-1G
N-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]-N'-[4-hydroxy-6-(trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl)]guanidine
N-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]-N'-[4-hydroxy-6-(trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl)]guanidine
Formule: C₁₄H₈F₉N₅O
MW: 433,232 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05150373
Numéro CAS: 618092-26-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité