Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4,4,5,5,6,6,6-Heptafluoro-2-hexene 97%

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention

PC4496J-1G
APOSPC4496J-1GEA 0 EUR InStock
APOSPC4496J-1G
4,4,5,5,6,6,6-Heptafluoro-2-hexene 97%
4,4,5,5,6,6,6-Heptafluoro-2-hexene


Formule: C₆H₅F₇
MW: 210,1 g/mol
Point d'ébullition: 62 °C/743mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00155827
Numéro CAS: 355-95-3
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité