(S)-Boc-3-amino-4,4,4-trifluorobutyric acid
Fournisseur: Apollo Scientific
PC450009-250MG
APOSPC450009-250MGEA 713 EUR InStock
APOSPC450009-250MG
(S)-Boc-3-amino-4,4,4-trifluorobutyric acid
(S)-Boc-3-amino-4,4,4-trifluorobutyric acid
Formule: C₉H₁₄F₃NO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18762152
Numéro CAS: 1310680-43-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité