2-(3-Bromo-4-fluorophenyl)-4-(trifluoromethyl)-1H-imidazole
Fournisseur: Apollo Scientific
PC450027-1G
APOSPC450027-1GEA 575 EUR InStock
APOSPC450027-1G
2-(3-Bromo-4-fluorophenyl)-4-(trifluoromethyl)-1H-imidazole
2-(3-Bromo-4-fluorophenyl)-4-(trifluoromethyl)-1H-imidazole
Formule: C₁₀H₅BrF₄N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD19442113
Numéro CAS: 1309602-29-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité