(1R)-1-Phenyl-N-{(1R)-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethyl}ethanaminium 2-carboxybenzoate
Fournisseur: Apollo Scientific
PC450030-250MG
APOSPC450030-250MGEA 227 EUR InStock
APOSPC450030-250MG
(1R)-1-Phenyl-N-{(1R)-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethyl}ethanaminium 2-carboxybenzoate
(1R)-1-Phenyl-N-{(1R)-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethyl}ethanaminium 2-carboxybenzoate
Formule: C₁₇H₁₉F₃N·C₈H₅O₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18642880
Numéro CAS: 626244-13-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité