Methyl (S)-2-fluoropropionate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC450044-1G
APOSPC450044-1GEA 575 EUR InStock
APOSPC450044-1G
Methyl (S)-2-fluoropropionate
Methyl (S)-2-fluoropropionate
Formule: C₄H₇FO₂
MW: 106,096 g/mol
Point d'ébullition: 35 °C (13 mm Hg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18072179
Numéro CAS: 325690-13-9
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité