1,1,1-Trifluoro-3-methylpentane
Fournisseur: Apollo Scientific
PC450075-5G
APOSPC450075-5GEA 0 EUR InStock
APOSPC450075-5G
1,1,1-Trifluoro-3-methylpentane
1,1,1-Trifluoro-3-methylpentane
Formule: C₆H₁₁F₃
MW: 140,147 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18074323
Numéro CAS: 20733-01-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité