4-(2,2,3,3-Tetrafluoropropoxy)-1-nitrobenzene
Fournisseur: Apollo Scientific
PC450093-5G
APOSPC450093-5GEA 575 EUR InStock
APOSPC450093-5G
4-(2,2,3,3-Tetrafluoropropoxy)-1-nitrobenzene
4-(2,2,3,3-Tetrafluoropropoxy)-1-nitrobenzene
Formule: C₉H₇F₄NO₃
MW: 253,15 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00193786
Numéro CAS: 109230-72-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité