3,5-Difluoro-2,4,6-tris(2,2,3,3-tetrafluoropropoxy)pyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
PC450106-250MG
APOSPC450106-250MGEA 139 EUR InStock
APOSPC450106-250MG
3,5-Difluoro-2,4,6-tris(2,2,3,3-tetrafluoropropoxy)pyridine
3,5-Difluoro-2,4,6-tris(2,2,3,3-tetrafluoropropoxy)pyridine
Formule: C₁₄H₉F₁₄NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD19442155
Numéro CAS: 1309602-69-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité