t-Butylfluoride
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC450137-5G
APOSPC450137-5GEA 0 EUR InStock
APOSPC450137-5G
t-Butylfluoride
t-Butylfluoride
Formule: C₄H₉F
MW: 76,113 g/mol
Point d'ébullition: 41579 °C
Point de fusion: –77 °C
Densité: 0.7535 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: –12 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000445
Numéro CAS: 353-61-7
ONU: 3161
ADR: 2.1,
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité