Methyl undecafluoroamyl ketone
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Methyl Perfluoropentyl Ketone, 1H,1H,1H-Undecafluoro-2-heptanone, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-Undecafluoro-2-heptanone, Methyl Undecafluoropentyl Ketone, Methyl Perfluoroamyl Ketone
PC450188-5G
APOSPC450188-5GEA 265 EUR InStock
APOSPC450188-5G
Methyl undecafluoroamyl ketone
Methyl undecafluoroamyl ketone
Formule: C₇H₃F₁₁O
MW: 312,08 g/mol
Densité: 1.6 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 32 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD02093506
Numéro CAS: 2708-07-8
ONU: 1224
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité