1,1,1,4,4,4-Hexafluoro-2-(trifluoromethyl)-butane
Fournisseur: Apollo Scientific
PC450191-1G
APOSPC450191-1GEA 575 EUR InStock
APOSPC450191-1G
1,1,1,4,4,4-Hexafluoro-2-(trifluoromethyl)-butane
1,1,1,4,4,4-Hexafluoro-2-(trifluoromethyl)-butane
Formule: C₅H₃F₉
MW: 234,063 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD23134581
Numéro CAS: 367-53-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité