Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Tris(2,2-difluoroethyl)phosphate

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention

PC450200-1G
APOSPC450200-1GEA 212 EUR InStock
APOSPC450200-1G
Tris(2,2-difluoroethyl)phosphate
Tris(2,2-difluoroethyl)phosphate


Formule: C₆H₉F₆O₄P
MW: 290,097 g/mol
Point d'ébullition: 253…255 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD24369529
Numéro CAS: 358-64-5
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité