2-(2,2,3,3-Tetrafluoropropoxy)ethanol
Fournisseur: Apollo Scientific
PC450214-5G
APOSPC450214-5GEA 575 EUR InStock
APOSPC450214-5G
2-(2,2,3,3-Tetrafluoropropoxy)ethanol
2-(2,2,3,3-Tetrafluoropropoxy)ethanol
Formule: C₅H₈F₄O₂
MW: 176,109 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00461945
Numéro CAS: 50997-68-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité