3,3,4,4,4-Pentafluoro-1-butyne
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC450215-5G
APOSPC450215-5GEA 1130 EUR InStock
APOSPC450215-5G
3,3,4,4,4-Pentafluoro-1-butyne
3,3,4,4,4-Pentafluoro-1-butyne
Formule: C₄HF₅
MW: 144,043 g/mol
Point d'ébullition: –12 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18641905
Numéro CAS: 7096-51-7
ONU: 3161
ADR: 2.1,
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité