3-(2,2-Difluoroethoxy)propionitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
PC450254-1G
APOSPC450254-1GEA 430 EUR InStock
APOSPC450254-1G
3-(2,2-Difluoroethoxy)propionitrile
3-(2,2-Difluoroethoxy)propionitrile
Formule: C₅H₇F₂NO
MW: 135,112 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD19442116
Numéro CAS: 1309602-19-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité