Sodium 2,2-difluoropropionate
Fournisseur: Apollo Scientific
PC450283-5G
APOSPC450283-5GEA 59.6 EUR InStock
APOSPC450283-5G
Sodium 2,2-difluoropropionate
Sodium 2,2-difluoropropionate
Formule: C₃H₃F₂O₂·Na
MW: 132.041 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20489367
Numéro CAS: 1281943-34-7
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité