Hexafluoroisopropyl 2,2,2-trifluoroethyl carbonate
Fournisseur: Apollo Scientific
PC450296-25G
APOSPC450296-25GEA 1540 EUR InStock
APOSPC450296-25G
Hexafluoroisopropyl 2,2,2-trifluoroethyl carbonate
Hexafluoroisopropyl 2,2,2-trifluoroethyl carbonate
Formule: C₆H₃F₉O₃
MW: 294,072 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28334290
Numéro CAS: 1980045-79-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité