2,2-Difluoroethyl 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutyl carbonate
Fournisseur: Apollo Scientific
PC450308-25G
APOSPC450308-25GEA 1540 EUR InStock
APOSPC450308-25G
2,2-Difluoroethyl 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutyl carbonate
2,2-Difluoroethyl 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutyl carbonate
Formule: C₇H₅F₉O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28334302
Numéro CAS: 1980048-33-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité