2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutyl 2,2,3,3,3-pentafluoropropyl carbonate
Fournisseur: Apollo Scientific
PC450319-25G
APOSPC450319-25GEA 1540 EUR InStock
APOSPC450319-25G
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutyl 2,2,3,3,3-pentafluoropropyl carbonate
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutyl 2,2,3,3,3-pentafluoropropyl carbonate
Formule: C₈H₄F₁₂O₃
MW: 376,096 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28334312
Numéro CAS: 1980085-55-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité