3-Fluoropropyl 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutyl carbonate
Fournisseur: Apollo Scientific
PC450324-25G
APOSPC450324-25GEA 1540 EUR InStock
APOSPC450324-25G
3-Fluoropropyl 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutyl carbonate
3-Fluoropropyl 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutyl carbonate
Formule: C₈H₈F₈O₃
MW: 304,135 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28334317
Numéro CAS: 1980048-54-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité