2,2-Difluoroethyl 4,4,5,5,5-pentafluoropentyl carbonate
Fournisseur: Apollo Scientific
PC450326-25G
APOSPC450326-25GEA 1540 EUR InStock
APOSPC450326-25G
2,2-Difluoroethyl 4,4,5,5,5-pentafluoropentyl carbonate
2,2-Difluoroethyl 4,4,5,5,5-pentafluoropentyl carbonate
Formule: C₈H₉F₇O₃
MW: 286,144 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28334319
Numéro CAS: 1980040-02-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité