Bis(2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutyl) carbonate
Fournisseur: Apollo Scientific
PC450327-25G
APOSPC450327-25GEA 1540 EUR InStock
APOSPC450327-25G
Bis(2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutyl) carbonate
Bis(2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutyl) carbonate
Formule: C₉H₄F₁₄O₃
MW: 426,104 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28334320
Numéro CAS: 1026739-75-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité