2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutyl 2,2,3,4,4,4-hexafluorobutyl carbonate
Fournisseur: Apollo Scientific
PC450330-25G
APOSPC450330-25GEA 1540 EUR InStock
APOSPC450330-25G
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutyl 2,2,3,4,4,4-hexafluorobutyl carbonate
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutyl 2,2,3,4,4,4-hexafluorobutyl carbonate
Formule: C₉H₅F₁₃O₃
MW: 408,113 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28334323
Numéro CAS: 1980048-57-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité