1H,1H,7H-Perfluoroheptyl 2,2,2-trifluoroethyl carbonate
Fournisseur: Apollo Scientific
PC450341-25G
APOSPC450341-25GEA 1540 EUR InStock
APOSPC450341-25G
1H,1H,7H-Perfluoroheptyl 2,2,2-trifluoroethyl carbonate
1H,1H,7H-Perfluoroheptyl 2,2,2-trifluoroethyl carbonate
Formule: C₁₀H₅F₁₅O₃
MW: 458,121 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28334334
Numéro CAS: 1980044-89-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité