Hexafluoroisopropyl 1H,1H,2H,2H-perfluorohexyl carbonate
Fournisseur: Apollo Scientific
PC450342-25G
APOSPC450342-25GEA 1540 EUR InStock
APOSPC450342-25G
Hexafluoroisopropyl 1H,1H,2H,2H-perfluorohexyl carbonate
Hexafluoroisopropyl 1H,1H,2H,2H-perfluorohexyl carbonate
Formule: C₁₀H₅F₁₅O₃
MW: 458,121 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28334335
Numéro CAS: 1980076-44-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité