1H,1H,2H,2H-Perfluorohexyl 2,2,3,3,3-pentafluoropropyl carbonate
Fournisseur: Apollo Scientific
PC450344-25G
APOSPC450344-25GEA 1540 EUR InStock
APOSPC450344-25G
1H,1H,2H,2H-Perfluorohexyl 2,2,3,3,3-pentafluoropropyl carbonate
1H,1H,2H,2H-Perfluorohexyl 2,2,3,3,3-pentafluoropropyl carbonate
Formule: C₁₀H₆F₁₄O₃
MW: 440,13 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28334337
Numéro CAS: 1980048-74-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité