1H,1H,2H,2H-Perfluorohexyl 2,2,3,3-tetrafluoropropyl carbonate
Fournisseur: Apollo Scientific
PC450345-25G
APOSPC450345-25GEA 1540 EUR InStock
APOSPC450345-25G
1H,1H,2H,2H-Perfluorohexyl 2,2,3,3-tetrafluoropropyl carbonate
1H,1H,2H,2H-Perfluorohexyl 2,2,3,3-tetrafluoropropyl carbonate
Formule: C₁₀H₇F₁₃O₃
MW: 422,14 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28334338
Numéro CAS: 1980044-98-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité