3-Fluoropropyl 1H,1H,2H,2H-perfluorohexyl carbonate
Fournisseur: Apollo Scientific
PC450349-25G
APOSPC450349-25GEA 1540 EUR InStock
APOSPC450349-25G
3-Fluoropropyl 1H,1H,2H,2H-perfluorohexyl carbonate
3-Fluoropropyl 1H,1H,2H,2H-perfluorohexyl carbonate
Formule: C₁₀H₁₀F₁₀O₃
MW: 368,169 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28334342
Numéro CAS: 1980085-32-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité