1H,1H,7H-Perfluoroheptyl hexafluoroisopropyl carbonate
Fournisseur: Apollo Scientific
PC450351-25G
APOSPC450351-25GEA 1540 EUR InStock
APOSPC450351-25G
1H,1H,7H-Perfluoroheptyl hexafluoroisopropyl carbonate
1H,1H,7H-Perfluoroheptyl hexafluoroisopropyl carbonate
Formule: C₁₁H₄F₁₈O₃
MW: 526,119 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28334344
Numéro CAS: 1980048-87-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité