Bis(1H,1H-perfluorohexyl) carbonate
Fournisseur: Apollo Scientific
PC450365-25G
APOSPC450365-25GEA 1540 EUR InStock
APOSPC450365-25G
Bis(1H,1H-perfluorohexyl) carbonate
Bis(1H,1H-perfluorohexyl) carbonate
Formule: C₁₃H₄F₂₂O₃
MW: 626,134 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28334358
Numéro CAS: 1980085-59-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité