3-Fluoropropyl 1H,1H,9H-perfluorononyl carbonate
Fournisseur: Apollo Scientific
PC450371-25G
APOSPC450371-25GEA 1540 EUR InStock
APOSPC450371-25G
3-Fluoropropyl 1H,1H,9H-perfluorononyl carbonate
3-Fluoropropyl 1H,1H,9H-perfluorononyl carbonate
Formule: C₁₃H₉F₁₇O₃
MW: 536,182 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28334364
Numéro CAS: 1980034-08-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité